Drukuj
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC904625-100MG PC904625-1G PC904625-250MG
APOSPC904625-100MGEA 1360 PLN
APOSPC904625-100MG APOSPC904625-1G APOSPC904625-250MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one
Formuła: C₇H₁₀F₃NO
MW: 181.156 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09936907
Numer CAS: 81363-14-6