Drukuj
Boc-(4R)-4-(4-trifluoromethylbenzyl)-L-proline 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC904623-100MG PC904623-1G PC904623-250MG
APOSPC904623-100MGEA 986 PLN
APOSPC904623-100MG APOSPC904623-1G APOSPC904623-250MG
Boc-(4R)-4-(4-trifluoromethylbenzyl)-L-proline 98+%
Boc-(4R)-4-(4-trifluoromethylbenzyl)-L-proline
Formuła: C₁₈H₂₂F₃NO₄
MW: 373.367 g/mol
Temp. topnienia: 150…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659430
Numer CAS: 957311-17-0