Drukuj
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC904567-1G PC904567-250MG
APOSPC904567-1GEA 3130 PLN
APOSPC904567-1G APOSPC904567-250MG
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇FO₄
MW: 198.148 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12406363
Numer CAS: 914301-44-3