Drukuj
(S)-3-Fluoropyrrolidine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC904564-1G PC904564-5G
APOSPC904564-1GEA 3320 PLN
APOSPC904564-1G APOSPC904564-5G
(S)-3-Fluoropyrrolidine 96%
(S)-3-Fluoropyrrolidine
Formuła: C₄H₈FN
MW: 89.111 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06738461
Numer CAS: 136725-54-7