Drukuj
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC904515-1G PC904515-250MG
APOSPC904515-1GEA 3670 PLN
APOSPC904515-1G APOSPC904515-250MG
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene
Formuła: C₈H₉FO₂S
MW: 188.219 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15527256
Numer CAS: 828270-59-3