Drukuj
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC904484-1G PC904484-250MG
APOSPC904484-1GEA 3670 PLN
APOSPC904484-1G APOSPC904484-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone
Formuła: C₁₁H₁₂FNO
MW: 193.217 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19348296
Numer CAS: 80942-15-0