Drukuj
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC904455-10G PC904455-1G PC904455-5G
APOSPC904455-10GEA 1410 PLN
APOSPC904455-10G APOSPC904455-1G APOSPC904455-5G
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline
Formuła: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170.141 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15527248
Numer CAS: 110729-51-6