Drukuj
4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC904276-1G PC904276-500MG
APOSPC904276-1GEA 3600 PLN
APOSPC904276-1G APOSPC904276-500MG
4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₆H₆ClF₃N₂
MW: 198.573 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21647876
Numer CAS: 1222556-79-7