Drukuj
2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC904176-1G PC904176-250MG
APOSPC904176-1GEA 2180 PLN
APOSPC904176-1G APOSPC904176-250MG
2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol 95%
2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol
Formuła: C₉H₁₂FNO
MW: 169.196 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21641326
Numer CAS: 1363166-27-1