Drukuj
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Perfluorobutyl)oxirane, 2-(Perfluorobut-1-yl)oxirane, 1-(Oxiran-2-yl)perfluorobutane
PC9038-1G PC9038-5G
APOSPC9038-1GEA 110 PLN
APOSPC9038-1G APOSPC9038-5G
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Formuła: C₆H₃F₉O
Temp. Wrzenia: 52 °C (41 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042341
Numer CAS: 89807-87-4