Drukuj
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC903778-1G PC903778-5G
APOSPC903778-1GEA 2150 PLN
APOSPC903778-1G APOSPC903778-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₉F₃O
MW: 190.162 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18399874
Numer CAS: 888739-68-2