Drukuj
N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC903761-1G PC903761-5G
APOSPC903761-1GEA 1100 PLN
APOSPC903761-1G APOSPC903761-5G
N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide
Formuła: C₈H₈FNO
MW: 153.154 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19441849
Numer CAS: 366-48-3