Drukuj
4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC903704-1G PC903704-250MG PC903704-5G
APOSPC903704-1GEA 269 PLN
APOSPC903704-1G APOSPC903704-250MG APOSPC903704-5G
4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine 95%
4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine
Formuła: C₆H₆ClFN₂O
MW: 176.576 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06410760
Numer CAS: 56076-20-1