Drukuj
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
PC903232-1G PC903232-250MG
APOSPC903232-1GEA 1970 PLN
APOSPC903232-1G APOSPC903232-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Formuła: C₈H₄BrFN₂O₂
MW: 259.032 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27981294
Numer CAS: 1807211-69-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III