Drukuj
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,3-Difluoro-5-(methylsulphonyl)benzene
PC902949-1G PC902949-5G
APOSPC902949-1GEA 1020 PLN
APOSPC902949-1G APOSPC902949-5G
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene 98%
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene
Formuła: C₇H₆F₂O₂S
MW: 192.183 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09972174
Numer CAS: 171421-55-9