Drukuj
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
PC9029-1G PC9029-5G PC9029-10G
APOSPC9029-1GEA 656 PLN
APOSPC9029-1G APOSPC9029-5G APOSPC9029-10G
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole
Formuła: C₆H₃ClFN₃
MW: 171.56 g/mol
Temp. topnienia: 214…216 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173671
Numer CAS: 99803-85-7