Drukuj
(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC902868-1G PC902868-250MG
APOSPC902868-1GEA 3560 PLN
APOSPC902868-1G APOSPC902868-250MG
(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine 95%
(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine
Formuła: C₆H₁₂F₃N
MW: 155.161 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08058822
Numer CAS: 736127-08-5