Drukuj
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC902634-1G PC902634-5G
APOSPC902634-1GEA 928 PLN
APOSPC902634-1G APOSPC902634-5G
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 97%
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate
Formuła: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197.206 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20484495
Numer CAS: 73781-63-2