Drukuj
2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9026-5G PC9026-25G
APOSPC9026-5GEA 1070 PLN
APOSPC9026-5G APOSPC9026-25G
2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, Technical Grade
2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate
Formuła: C₇H₃BrFNS
MW: 232.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673194
Numer CAS: 183995-72-4
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1 III