Drukuj
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Fluoro-5-methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene
PC902481-1G PC902481-250MG
APOSPC902481-1GEA 458 PLN
APOSPC902481-1G APOSPC902481-250MG
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole 98%
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole
Formuła: C₈H₈FNO₃
MW: 185.152 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15527524
Numer CAS: 314298-13-0