Drukuj
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC902319-10G PC902319-1G PC902319-5G
APOSPC902319-10GEA 2510 PLN
APOSPC902319-10G APOSPC902319-1G APOSPC902319-5G
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline 98%
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline
Formuła: C₉H₁₁FN₂O₂
MW: 198.194 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16744202
Numer CAS: 131885-33-1