Drukuj
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC902286-1G PC902286-5G PC902286-10G
APOSPC902286-1GEA 725 PLN
APOSPC902286-1G APOSPC902286-5G APOSPC902286-10G
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole 98%
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole
Formuła: C₉H₈F₂N₂
MW: 182.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22375039
Numer CAS: 1381944-19-9