Drukuj
6,7-Difluoro-1-methyl-1,3-benzimidazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC902264-1G PC902264-5G
APOSPC902264-1GEA 1100 PLN
APOSPC902264-1G APOSPC902264-5G
6,7-Difluoro-1-methyl-1,3-benzimidazole 98%
6,7-Difluoro-1-methyl-1,3-benzimidazole
Formuła: C₈H₆F₂N₂
MW: 168.143 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20529460
Numer CAS: 1352318-37-6