Drukuj
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC902079-10G PC902079-1G PC902079-5G
APOSPC902079-10GEA 3770 PLN
APOSPC902079-10G APOSPC902079-1G APOSPC902079-5G
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formuła: C₇H₉F₃N₂
MW: 178.155 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25121754
Numer CAS: 128694-64-4