Drukuj
2-(3,4-Difluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC902018-1G PC902018-5G
APOSPC902018-1GEA 1100 PLN
APOSPC902018-1G APOSPC902018-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
2-(3,4-Difluorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formuła: C₁₀H₉F₂N
MW: 181.182 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11036569
Numer CAS: 1035262-16-8