Drukuj
4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC901965-1G PC901965-5G
APOSPC901965-1GEA 1240 PLN
APOSPC901965-1G APOSPC901965-5G
4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95%
4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Formuła: C₆H₂F₂N₂S
MW: 172.155 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16036121
Numer CAS: 1221793-59-4