Drukuj
N-(3,5-difluorophenyl)formamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC901747-10G PC901747-1G PC901747-5G
APOSPC901747-10GEA 4790 PLN
APOSPC901747-10G APOSPC901747-1G APOSPC901747-5G
N-(3,5-difluorophenyl)formamide 95%
N-(3,5-difluorophenyl)formamide
Formuła: C₇H₅F₂NO
MW: 157.118 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00034516
Numer CAS: 198077-69-9