Drukuj
2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenyl)boronic acid
PC901650-1G PC901650-5G
APOSPC901650-1GEA 621 PLN
APOSPC901650-1G APOSPC901650-5G
2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formuła: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183.973 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11856029
Numer CAS: 1451392-12-3