Drukuj
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenyl)boronic acid
PC901441-1G PC901441-5G
APOSPC901441-1GEA 414 PLN
APOSPC901441-1G APOSPC901441-5G
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid
Formuła: C₈H₈BFO₃
MW: 181.957 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11111909
Numer CAS: 1310384-23-6