Drukuj
2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC901270-10G PC901270-1G PC901270-5G
APOSPC901270-10GEA 2510 PLN
APOSPC901270-10G APOSPC901270-1G APOSPC901270-5G
2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₇BF₂O₂
MW: 171.937 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22573057
Numer CAS: 934247-79-7