Drukuj
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC900998-1G PC900998-5G
APOSPC900998-1GEA 1100 PLN
APOSPC900998-1G APOSPC900998-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₇BClFO₂
MW: 188.392 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20441814
Numer CAS: 1612184-35-6