Drukuj
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC900901-10G PC900901-1G PC900901-5G
APOSPC900901-10GEA 3770 PLN
APOSPC900901-10G APOSPC900901-1G APOSPC900901-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₂BFO₃
MW: 197.999 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19684096
Numer CAS: 2096337-59-4