Drukuj
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC900897-1G PC900897-25G PC900897-5G
APOSPC900897-1GEA 725 PLN
APOSPC900897-1G APOSPC900897-25G APOSPC900897-5G
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₂BFO₃
MW: 197.999 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19981512
Numer CAS: 1451391-66-4