Drukuj
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC900609-100MG PC900609-1G PC900609-250MG
APOSPC900609-100MGEA 479 PLN
APOSPC900609-100MG APOSPC900609-1G APOSPC900609-250MG
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₇H₅BrF₃N
Temp. Wrzenia: 203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18257679
Numer CAS: 1010422-51-1