Drukuj
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC900569-1G PC900569-25G PC900569-5G
APOSPC900569-1GEA 621 PLN
APOSPC900569-1G APOSPC900569-25G APOSPC900569-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine 97%
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine
Formuła: C₇H₈ClFN₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18434475
Numer CAS: 1280786-67-5