Drukuj
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC900235-1G PC900235-5G
APOSPC900235-1GEA 1240 PLN
APOSPC900235-1G APOSPC900235-5G
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide 95%
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide
Formuła: C₈H₇F₂NO
MW: 171.144 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16836083
Numer CAS: 1250397-72-8