Drukuj
2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC900212-1G PC900212-25G
APOSPC900212-1GEA 0 PLN
APOSPC900212-1G APOSPC900212-25G
2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene 98%
2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene
Formuła: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21603708
Numer CAS: 932373-72-3