Drukuj
4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC900171-1G PC900171-5G
APOSPC900171-1GEA 656 PLN
APOSPC900171-1G APOSPC900171-5G
4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 97%
4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
Formuła: C₇H₆FNO₂
MW: 155.126 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19442128
Numer CAS: 91407-40-8