Drukuj
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC900170-1G PC900170-250MG PC900170-5G
APOSPC900170-1GEA 1580 PLN
APOSPC900170-1G APOSPC900170-250MG APOSPC900170-5G
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃BrClFO
Temp. topnienia: 37…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25460195
Numer CAS: 929621-33-0