Drukuj
3-Fluoropropylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Amino-3-fluoropropane hydrochloride
PC8996-1G PC8996-250MG
APOSPC8996-1GEA 2030 PLN
APOSPC8996-1G APOSPC8996-250MG
3-Fluoropropylamine hydrochloride 97%
3-Fluoropropylamine hydrochloride
Formuła: C₃H₈FN·ClH
MW: 113.562 g/mol
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07369956
Numer CAS: 64068-31-1