Drukuj
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8918-1G PC8918-250MG PC8918-500MG
APOSPC8918-1GEA 3210 PLN
APOSPC8918-1G APOSPC8918-250MG APOSPC8918-500MG
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₈F₂O₂
MW: 198.166 g/mol
Temp. topnienia: 307…310 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12068249
Numer CAS: 1157642-22-2