Drukuj
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Bis(trifluoromethyl)-4,5-dichloro-4,5-difluoro-1,3-dioxolane
PC8861-1G PC8861-25G PC8861-5G
APOSPC8861-1GEA 400 PLN
APOSPC8861-1G APOSPC8861-25G APOSPC8861-5G
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
Formuła: C₅Cl₂F₈O₂
MW: 314.946 g/mol
Temp. Wrzenia: 88…90 °C
Gęstość: 1.587 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01937893
Numer CAS: 60644-92-0
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1 III