Drukuj
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8833-1G PC8833-5G PC8833-25G
APOSPC8833-1GEA 305 PLN
APOSPC8833-1G APOSPC8833-5G APOSPC8833-25G
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₄Br₂F₄
Temp. Wrzenia: 107…108 °C (29 mm Hg)
Gęstość: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02270920
Numer CAS: 651-12-7