Drukuj
N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TFEDMA
PC8821-25G PC8821-5G PC8821-1G
APOSPC8821-25GEA 946 PLN
APOSPC8821-25G APOSPC8821-5G APOSPC8821-1G
N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine 95%
N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine
Formuła: C₄H₇F₄N
Temp. Wrzenia: 77 °C (760 mm Hg)
Gęstość: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD08461915
Numer CAS: 1550-50-1
Jednostka: 3129
ADR: 4.3+8,II