Drukuj
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC8818-100G PC8818-25G
APOSPC8818-100GEA 2380 PLN
APOSPC8818-100G APOSPC8818-25G
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formuła: C₃HF₄O₂·Na
MW: 168.022 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00475592
Numer CAS: 22898-01-7