Drukuj
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8771-1G PC8771-250MG
APOSPC8771-1GEA 1150 PLN
APOSPC8771-1G APOSPC8771-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
Formuła: C₁₂H₁₂F₃N₃
Temp. Wrzenia: 120 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09817513
Numer CAS: 910095-35-1