Drukuj
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8764-1G PC8764-5G
APOSPC8764-1GEA 290 PLN
APOSPC8764-1G APOSPC8764-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formuła: C₄H₅BrF₄
Temp. Wrzenia: 143…144 °C
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077466
Numer CAS: 127117-30-0