Drukuj
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dihydro-5-fluoro-1-benzofuran, 5-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran
PC8752-1G PC8752-25G PC8752-5G
APOSPC8752-1GEA 261 PLN
APOSPC8752-1G APOSPC8752-25G APOSPC8752-5G
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
Formuła: C₈H₇FO
Temp. Wrzenia: 191 °C
Gęstość: 1,214 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08236758
Numer CAS: 245762-35-0
Numer WE (dawny EINECS): 246-331-6