Drukuj
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzene
PC8716-1G PC8716-5G
APOSPC8716-1GEA 110 PLN
APOSPC8716-1G APOSPC8716-5G
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Formuła: C₆H₂BrClF₂
Gęstość: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142590
Numer CAS: 201849-13-0