Drukuj
2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8694-1G PC8694-5G
APOSPC8694-1GEA 691 PLN
APOSPC8694-1G APOSPC8694-5G
2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
2-Bromo-1-fluoronaphthalene
Formuła: C₁₀H₆BrF
MW: 225.057 g/mol
Temp. Wrzenia: 164 °C (2 mm Hg)
Temp. topnienia: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09864690
Numer CAS: 317-79-3